Kluczowe dokumenty
501778
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
Formularz
gas
opakowanie
aerosol can of 4 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T1-4
stężenie
15 ppm each component in nitrogen
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Specifications:
Contents
: 4 liters
Pressure: 120 psig
Outlet fitting: Aerosol-type push buttom
Weight: ~100 grams
Dimensions: 2.5 x 8 inches
D.O.T. specifications: 2Q
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Recommended for qualitative analysis.
Analit
Opis
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2B - Aerosol cans and lighters
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)