Kluczowe dokumenty
48530-U
1,3-Dichloropropene
cis + trans, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 2000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
tw
97-112 °C (lit.)
gęstość
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Klucz InChI
UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?