Merck
48519
Supelco
4-Chloro-3-methylphenol
analytical standard
Synonim(y):
4-Chloro-m-cresol, PCMC
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
Beilstein:
1237629
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-3-metylofenol jest biocydem, który jest bezbarwnym krystalicznym związkiem. Może być powszechnie stosowany jako środek konserwujący w produktach farmaceutycznych oraz jako dodatek do materiałów budowlanych i płynów do obróbki metali.
Zastosowanie
4-Chloro-3-metylofenol może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w próbkach wody i gleby technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fraise.PA
Russell, Hugo and Ayliffe's Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilization, (5) (2012)
H Frederick Frasch et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 73(20), 1394-1405 (2010-09-08)
The biocide 4-chloro-3-methylphenol (CMP, CAS number 59-50-7) is a common additive to metal-working fluids (MWF) and building materials. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) researchers previously identified and quantified CMP in a commercial water-soluble MWF, TRIM VX, and
Andrew P Ziman et al.
Biophysical journal, 99(8), 2705-2714 (2010-10-21)
Skeletal muscle stores Ca²(+) in the sarcoplasmic reticulum (SR) and releases it to initiate contraction, but the concentration of luminal Ca²(+) in the SR ([Ca²(+)](SR)) and the amount that is released by physiological or pharmacological stimulation has been difficult to
Ian McLaren et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 40(1), 33-42 (2011-02-19)
Two experimental models of Salmonella contamination were used in an attempt to mimic the conditions of disinfectant use on farms. A wet model, for conditions such as boot dips, used disinfectant application to a slurry of poultry faeces inoculated with
Niels Ørtenblad et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 3), 711-725 (2010-12-08)
Glucose is stored as glycogen in skeletal muscle. The importance of glycogen as a fuel during exercise has been recognized since the 1960s; however, little is known about the precise mechanism that relates skeletal muscle glycogen to muscle fatigue. We
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protokoły
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
HPLC Analysis of Phenols on SUPELCOSIL™ LC-8