Kluczowe dokumenty
48305-U
Supelco
Pyridine solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
M J Egorin et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 32(1), 122-128 (1982-07-01)
Ten patients with brain tumors and indwelling ventricular reservoirs were pretreated with 5% to 10% dimethyl sulfoxide (DMSO) (intravenous, oral, or both) and were then treated with 1.0 to 1.25 gm/m2 cyclophosphamide (CYC). All patients were also on anticonvulsants and
Maurus Biedermann et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 106-115 (2012-12-25)
Legislation on food contact materials, mainly focusing on food safety, requires the absence of potentially harmful substances in the migrate from packaging materials. For recycled paperboard with essentially unknown input this presupposes comprehensive analysis of all substances potentially migrating above
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)
T Shimada et al.
Cancer research, 51(19), 5284-5291 (1991-10-01)
The ability of cigarette smoke condensate to induce a genotoxic response has been measured in liver microsomal and reconstituted monooxygenase systems containing rat and human cytochrome P-450 (P-450) enzymes, as determined by umu gene expression in Salmonella typhimurium TA1535/pSK1002. The
J D Dru et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 666(2), 259-267 (1995-04-21)
Sensitive methods based on capillary gas chromatography (GC) with mass spectrometric (MS) detection in a selected-ion monitoring mode (SIM) for the determination of racemic felodipine, its enantiomers, and a pyridine metabolite in human plasma are described. Following liquid-liquid extraction from
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde