Kluczowe dokumenty
48196
Supelco
EPA Pesticide Standard Mix B
certified reference material, in hexane: toluene (99:1) (varied)
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type pesticide/PCB
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in hexane: toluene (99:1) (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Aldrin 5 μg/mL
    β-BHC
    δ-BHC
    α-Chlordane 5 μg/mL
    γ-Chlordane 5 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 10 μg/mL
    β-Endosulfan 10 μg/mL
    Endosulfan sulfate 10 μg/mL
    Endrin aldehyde 10 μg/mL
    Endrin ketone 10 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 5 μg/mL
    Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)