Kluczowe dokumenty
47925
Supelco
Aroclor 1016 solution
certified reference material, 50 mg/kg in transformer oil
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 5 mL
stężenie
50 mg/kg in transformer oil
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-7H
Klucz InChI
RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aroklor 1016, niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska, jest złożoną mieszaniną kongenerów polichlorowanego bifenylu (PCB), przygotowaną przez chlorowanie bifenylu.
Zastosowanie
Aroklor 1016 może być stosowany jako certyfikowany wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w matrycach środowiskowych przy użyciu techniki chromatografii gazowej.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Standard reference materials (SRMs) for the calibration and validation of analytical methods for PCBs (as Aroclor mixtures)
Poster.LD, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, 109(2), 245-245 (2004)
A disposable immunomagnetic electrochemical sensor based on functionalised magnetic beads and carbon-based screen-printed electrodes (SPCEs) for the detection of polychlorinated biphenyls (PCBs)
Centi.S, et al.
Analytica Chimica Acta, 538(1-2), 205-212 (2005)
Viet D Dang et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(3), 535-540 (2012-12-22)
Few studies assess the potential of ongoing sources of "fresh" polychlorinated biphenyls (PCBs) to aquatic systems when direct discharge to the environment has been eliminated. In the present study, the authors used single-layered, low-density polyethylene samplers (PEs) to measure total
Anna Goi et al.
Chemosphere, 82(8), 1196-1201 (2010-12-15)
Calcium and magnesium peroxides were applied for the treatment of soil contaminated by polychlorinated biphenyls-containing electrical insulating oil (Aroclor 1016). The removal of PCB-containing electrical insulating oil was achieved with the addition of either calcium peroxide or magnesium peroxide alone
E A Zahalka et al.
Brain research bulletin, 55(4), 487-500 (2001-09-07)
Several reports have indicated that polychlorinated biphenyls (PCB) altered development of biogenic amine systems in the brain, impaired behavioral performances, and disrupted maturation of the thyroid axis. The current study examines whether these developmental effects of PCB are correlated. Timed-pregnant