Kluczowe dokumenty
47260-U
Supelco
EPA 8270 Acids Surrogate Spike Mix HC
certified reference material, 10 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 8270
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type surrogate
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL each component in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny może być stosowany do identyfikacji i oznaczania ilościowego kluczowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych w różnych produktach spożywczych. Złożony charakter tej mieszanki eliminuje potrzebę zakupu wielu mieszanek przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)