Kluczowe dokumenty
46854-U
Supelco
EPA 8270 Matrix Spike Mix
certified reference material, in methanol (varied conc.)
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 8270
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type matrix spiking
opakowanie
ampule of 10 mL
stężenie
in methanol (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EPA 8270 Matrix Spike Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as acenaphthene, 4-chloro-3-methylphenol, 2-chlorophenol, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-nitrophenol, N-nitrosodi-n-propylamine, pentachlorophenol, phenol, pyrene, and 1,2,4-trichlorobenzene.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    4-Chloro-3-methylphenol 1500 μg/mL
    2-Chlorophenol 1500 μg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL
    2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL
    4-Nitrophenol 1500 μg/mL
    N-Nitrosodi-n-propylamine 1000 μg/mL
    Pentachlorophenol 1500 μg/mL
    Phenol 1500 μg/mL
    Pyrene 1000 μg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL
    Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)