Kluczowe dokumenty
442579
Endrin ketone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 25 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[C@@H]1[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@@H]4C[C@@H]5[C@H]3[C@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@@]1(Cl)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m1/s1
Klucz InChI
IZHZFAQWVKBTSL-YTMKBKNTSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5