Key Documents
44088-U
Supelco
γ-BHC (Lindane)
0.1 μg/mL in hexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
0.1 μg/mL in hexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)