Kluczowe dokumenty
41900-U
Supelco
EPA TO-14 Calibration Mix 1 (39 components)
39 components, 100 ppb each component in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA TO-14
zastosowanie
sufficient for ≥80 uses
okres trwałości
1 yr
opakowanie
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T9Z90012-110
stężenie
100 ppb each component in nitrogen
Parametry
1800 psi pressure
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cylinder wys. × śr.
12 1/4 in. (31 cm) × 3 1/4 in. (8.3 cm)
dopasowywanie
CGA 180 fitting
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
Opis ogólny
Air Liquie America Specialty Gases LLC TO-14 gas blends are packaged in SCOTTY high pressure, transportable, laboratory-size cylinders. A SCOTTY cylinder contains over 100 liters of gas at 1800psi--enough gas to deliver adequate calibration for 80 or more uses. Each cylinder is equipped with CGA 180 fittings to plumb directly to your gas sampling system or through an appropriate regulator.
Where available, the components in Scott TO-14 gas calibration blends are traceable to NIST reference mixtures (NIST SRM 1804). All are certified for superior stability and accuracy.
The shelf life is one year.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
39 analytes in nitrogen
Analit
Opis
    Benzene
    Bromomethane
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,2-Dichlorotetrafluoroethane
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Zobacz wszystko (39)
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Rozpuszczalniki są jednym z trzech składników farb. Są to chemikalia na bazie ropy naftowej, które rozpuszczają pigment i środek wiążący do aplikacji.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring