Kluczowe dokumenty
40008
Supelco
Hexachlorobenzene solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetone
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
MISA (Canada) Group 22
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Klucz InChI
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Henrik Kylin et al.
Environmental science & technology, 46(20), 10982-10989 (2012-09-21)
The partitioning of α- and γ-hexachlorocyclohexane between air and the moss Hylocomium splendens and the lichen Cladina stellaris were studied under laboratory conditions. After cultivation of the sample material to obtain a common starting point free from outside influence, the
Fredrick Orori Kengara et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 173, 168-175 (2012-12-04)
The aim of the study was to induce and enhance the degradation of hexachlorobenzene (HCB), a highly-chlorinated persistent organic pollutant, in two ecologically different tropical soils: a paddy soil (PS) and a non-paddy soil (FS). The degradation of HCB was
Shuling Song et al.
Chemosphere, 91(2), 145-149 (2013-01-23)
High concentration of hexachlorobenzene (HCB) was detected in Beijing breast milk in 2002. In order to identify trend in exposure, 65 breast milk samples were collected from 50 primiparous mothers during 2009-2011. The present concentration of HCB in the breast
Lifei Zhanga et al.
Environmental technology, 33(16-18), 1945-1951 (2012-12-18)
Decomposition of hexachlorobenzene (HCB) on high surface area y-alumina was comprehensively studied using in situ Fourier transform infrared spectroscopy, gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) and ion chromatography. Monitoring of the temperature-dependent decomposition by Fourier transform infrared spectroscopy showed that HCB decomposed
Yuanqing Zhou et al.
Water research, 47(1), 102-110 (2012-10-24)
We studied the dechlorination of hexachlorobenzene (HCB) in wetland mesocosm (MC) trials filled with sediment (well mineralized homogenized peat mixed with mud) from a wastewater treatment wetland located in a floodplain: three MCs were planted with common reed (Phragmites australis)
Produkty
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms