Merck
38708
Supelco
Cereulide solution
20 μg/g in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H96N6O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1153.40
Numer MDL:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
20 μg/g in acetonitrile
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
The cyclic peptide Cereulide is a strong cytotoxin produced by some strains of Bacillus cereus and Bacillus megaterium. When ingested, it causes nausea and vomiting. It is both heat and acid stable and can be present mainly in stark-rich foods such as pasta or rice. This certified reference material together with its isotope labelled analogue 42354 is suitable to be used for ISO method 18465:2017 or similar LC-MS methods.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1