Kluczowe dokumenty
29896-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 2.65 μm
About This Item
Materiały
metal
Poziom jakości
agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parametry
-25-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
50
df
2.65 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
5 m × 0.53 mm
Zastosowanie
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kod USP: Brak
Faza:
- Spoiwo
- Zastrzeżone
- <2 μm: -25 °C do 450 °C (izotermicznie lub programowo)
- >2 μm: -25 °C do 400 °C (izotermicznie lub programowo)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)