Kluczowe dokumenty
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
Informacje prawne
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)