Kluczowe dokumenty
27190-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
barrier (silicone bonded to aluminum)
opis
aluminum/silicone
septum type: Barrier
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
śr. × grubość
22 mm × 0.100 in.
kompatybilność
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)