Kluczowe dokumenty
25936
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
macierz
80/120 Carbopack B DA support
grupa aktywna macierzy
4% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)