Merck
25770-U
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.32 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica tubing
skład
methyl (deactivated)
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)