Kluczowe dokumenty
25300-U
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametry
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
133
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?