Kluczowe dokumenty
24537
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80839
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
500 μL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)