Kluczowe dokumenty
24534-U
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
22s ga
Właściwości
needle type N (cemented needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80539
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
50 μL
Opis ogólny
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)