Key Documents
22742-U
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
Tekmar® 14-3544-124
rozmiar
5 mL
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Tekmar® 2000/3000
Cechy i korzyści
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)