Kluczowe dokumenty
22718-U
Supelco
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
producent / nazwa handlowa
Tekmar® 12-0507-024
rozmiar
150 mm × 19 mm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)