Merck
22709-U
SP-Alloy Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Synonim(y):
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiały
SP alloy
rurki dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Zastosowanie
Nickel Alloy, for maximum inertness.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)