Kluczowe dokumenty
22456
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.5-1.2 mm, 0.32 mm I.D. to 0.75 mm I.D. Column, pkg of 2 ea
About This Item
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
śr. wewn.
0.5-1.2 mm
kompatybilność
0.32 mm I.D. to 0.75 mm I.D. Column
Opis ogólny
- Max. Temp.: 350 °C
- Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
- Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)