22139-U
On/Off Throttling Valve
stainless steel, 1/8 in.
Synonim(y):
Swagelok® 2P4T,SS THROTTLING VALVE 1/8" EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
dopasowywanie
1/8 in.
Opis ogólny
Ustawienia włączania i wyłączania zaworu dławiącego określają, czy płyn przepływa przez zawór. Jest on znacznie bardziej wydajny niż zawór włączający/wyłączający, ponieważ zapewnia lepszą kontrolę przepływu w zakresie od 0 do 100% przepływu i ma większy bazowy spadek ciśnienia. Istnieje wiele rodzajów zaworów dławiących, takich jak zawór kulowy i zawór motylkowy.
Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)