Merck
21980-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 100-61, brass, 1/16 in.
Synonim(y):
Swagelok® 100-61, BRASS BULKHEAD UNION 1/16", EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiały
brass
opis
bulkhead design yes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 100-61
dopasowywanie
1/16 in.
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Zastosowanie
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We