Kluczowe dokumenty
21742-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
KEL-F hub
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 90422
dł. igły
51 mm (2 in.)
kompatybilność
for use with Hamilton LT and TLL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)