Kluczowe dokumenty
21688-U
Supelco
Glass Wool
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 100 g
Synonim(y):
Silanizowana wełna szklana
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 100 g
Opis ogólny
Wełna szklana składa się z krótkich włókien szklanych i jest niepalna. Jest powszechnie uważana za materiał termoizolacyjny na statkach, w samochodach, kanałach klimatyzacyjnych i rurach wodociągowych. Ponadto jest również stosowana jako materiał pochłaniający hałas w salach koncertowych, studiach i kinach. Przede wszystkim nie jest rakotwórczy dla ludzi.
Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can also be used in packed GC columns, solvent desorption tubes, thermal desorption tubes, and purge traps to retain adsorbent beds.
Zastosowanie
Kolumna z wypełnieniem do chromatografii gazowej z silanizowanej wełny szklanej może być używana w eksperymentalnej procedurze pomiaru i zbierania substancji lotnych z olejów jadalnych.
Inne uwagi
Pesticide Grade (Silanized) for applications that involve active analytes, such as organochlorine and/or organophosphorous pesticides
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Imanaka Y.
Advanced Ceramic Technologies & Products (2012)
Volatiles and oil quality
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54, 458-460 (1977)