Kluczowe dokumenty
20808-U
Sigma-Aldrich
PTFE tape
tape L × W 288 in. × 1/2 in., pkg of 1 roll
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
Materiały
PTFE tape
sterylność
non-sterile
Właściwości
250 °C (Maximum operating temperature)
opakowanie
pkg of 1 roll
taśma dł. × szer.
288 in. × 1/2 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lubricate threads and eliminate leaks when making threaded pipe connections.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)