Kluczowe dokumenty
20666
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 250 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115718
opakowanie
pkg of 250 ea
Średnica
9.5 mm ( 3/8 in.)
kompatybilność
for use with Agilent/HP 5700 series, 5830, 5840
for use with Finnigan 9600
for use with GOW-MAC® all
for use with HNU portable GC
for use with Tracor 550, 560
for use with Varian packed column injectors
Opis ogólny
Przegroda jest bardzo ważnym elementem systemu wtrysku strzykawkowego. Zazwyczaj są one wykonane z elastomerowych, samouszczelniających się materiałów, takich jak guma silikonowa, neopren lub fluoroelastomery. Nadaje się do wygodnego wprowadzania próbki bez powodowania nieszczelności systemu. Niewłaściwe przegrody rozkładają się w warunkach wysokiej temperatury wlotów kapilarnych, powodując zakłócenia linii bazowej i piki widmowe na chromatogramie.
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
Zastosowanie
Thermogreen® LB-2 Septa nadaje się do następujących zastosowań:
  • Aby zminimalizować ekstrakcję na lub utratę analitów z włókna do mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) z fiolki podczas analizy metodą GC-MS.
  • Septa termoodporna jest używana w instrumencie GC w celu uniknięcia wycieków gazu nośnego, obcych pików i zanieczyszczenia ftalanami.
  • Termoodporna septa wraz z grubą osłoną igły jest stosowana w instrumentach GC, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych przez mikrostrzykawkę.
  • Jest ona również stosowana w portach pobierania próbek w chromatografach gazowych.
Informacje prawne
GOW-MAC is a registered trademark of GOW-MAC Instrument Co.
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate