Kluczowe dokumenty
20338
Porapak Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak S, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
Formularz
solid
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 75 cc
Parametry
250 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~375 m2/g
Matryca
Porapak S
wielkość cząstki
100-120 mesh
gęstość
~0.35 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
Porowate polimery są najbardziej odpowiednim adsorbentem do zastosowań opartych na analizie gazów, kwasów, amin, substancji organicznych o niskiej liczbie atomów węgla i wody. Najlepiej nadają się do chromatografii gazowej i są zasadniczo kopolimerami polidiwinylobenzenu (DVB), które mają bardzo porowatą naturę, od mezoporowatej do mikroporowatej. Porapak S jest porowatym polimerem składającym się z pirydyny winylowej i jest najbardziej odpowiedni do separacji normalnych i rozgałęzionych alkoholi.
Porapak porous polymers are spherical beads with consistent particle size, porosity, and surface area that help to insure analytical precision and accuracy.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Zastosowanie
Porapak S może być stosowany w izotermicznej analizie chromatograficznej gazów lekkich, do wykrywania i separacjiCO2, C2H2, C2H4 i C2H6.
Informacje prawne
PoraPak is a trademark of Waters
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poole C.
Gas Chromatography, 127--127- (2012)
A new column system for isothermal gas chromatographic analysis of light gases (H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 and C2H2) employing a column switch technique.
Deans DR
Chromatographia, 4 (7), 279-285 (1971)
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)