Kluczowe dokumenty
18208
Supelco
Heavy metal mix according to USP <561> articles of botanical origin
(in 12% nitric acid), TraceCERT®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
according to USP
linia produktu
TraceCERT®
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
As, 20 mg/L
Cd, 5 mg/L
Hg, 10 mg/L
Pb, 50 mg/L
stężenie
(in 12% nitric acid)
metody
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
format
multi-component solution
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)