Merck
150695
Supelco
Perchloric acid solution
0.1 M in glacial acetic acid, for 3S adapter technology
About This Item
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
stężenie
0.0995-0.1005 M
0.1 M in glacial acetic acid
metody
titration: suitable
pojemność
1 L
1000 mL
pH
0.1 (20 °C)
gęstość
1.06 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Inne uwagi
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
3S is an intelligent packaging solution protected with an originality seal. The cap provides information via Radio-frequency identification or RFID, enabling automated data transfer between the reagent and titration instrument. Intelligent communication for improved performance.