opakowanie
pkg of 1000 g
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
powierzchnia
~500 m2/g
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
250-850 μm
wielkość porów
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
metoda separacji
reversed phase
ciąg SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Diaion® HP-20 was used as adsorbent for open column chromatography.
- Diaion® HP-20 was used in purification of glucosides using TLC and HPLC analysis.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?