Key Documents
13141-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak N support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiały
brass fittings
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-190 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
macierz
80/100 Porapak N support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)