11041-U
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Carboxen®
Poziom jakości
Postać
powder
opakowanie
bottle of 20 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~715 m2/g
macierz
Carboxen 1006
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
gęstość
~0.26 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)