Kluczowe dokumenty
07356
4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide hydrochloride
reference material
Synonim(y):
Zanieczyszczenie F artykainy (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25N3O2S · HCl
Masa cząsteczkowa:
347.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
rodzina API
articaine
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)