klasa czystości
reference material
Próba
≥94.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(O)C(Cc1ccc(Cl)cc1Cl)n2cncn2
InChI
1S/C15H19Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-5,7-9,13-14,21H,6H2,1-3H3
Klucz InChI
URDNHJIVMYZFRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?