00269
Dextran
analytical standard, for GPC, 5,000
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
masa cząsteczkowa
Mn ~3,260
Mp ~4,440
Mw ~5,220
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.60
Zastosowanie
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Klucz InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wound healing applications: Dextran is used in collagen-polyurethane-dextran hydrogels, which enhance wound healing by inhibiting inflammation and promoting collagen fibrillogenesis, showcasing its importance in medical biomaterials (Aguayo-Morales et al., 2024).
- Pharmaceutical research: Dextran is a key component in the formulation of pharmaceuticals, aiding in the stability and delivery of active pharmaceutical ingredients, which is crucial for the development of more effective therapeutic agents (Kohashi et al., 2024).
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?