ZRB3127
Anti-CHD4 Antibody, clone 1C17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ATP-dependent helicase CHD4, CHD-4, Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 218 kDa
observed mol wt ~240 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, sheep, monkey, feline, horse
opakowanie
antibody small pack of 25
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CHD4(1108)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Raji cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CHD4 in Raji cell nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected CHD4 in lysates from C6 and NIH/3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CHD4 in human stomach cancer tissue sections and human small intestine tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CHD4 in NIH/3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound with CHD4 peptide at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2