ZRB2978
Anti-TIM-3/HAVCR2 Antibody, clone 2B7-L1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD366, HAVcr-2, Hepatitis A virus cellular receptor 2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3 (TIMD-3), T-cell immunoglobulin mucin receptor 3 (TIM-3), T-cell membrane protein 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7-L1, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 33.39 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... HAVCR2(84868)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TIM-3/HAVCR2 in Daudi cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TIM-3/HAVCR2 in HepG2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TIM-3/HAVCR2 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected TIM-3/HAVCR2 in one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TIM-3/HAVCR2 in human tonsil tissue sections and human spleen tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)