ZRB2968
Anti-Homer 1 Antibody, clone 1F5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
SYN47
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F5, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.28 kDa
observed mol wt ~51 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey, avian, canine, (Whale), horse
opakowanie
antibody small pack of 25
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... HOMER1(9456)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Homer-1 in Neuro-2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Homer-1 in lysates from SH-SY5Y cells and Human brain tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Homer-1 in Rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Homer-1 in SH-SY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Homer-1 peptide with a KD of 1.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)