Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2824
Sigma-Aldrich
Anti-SIRPA Antibody, clone 3N8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
BIT, Fosfataza tyrozynowo-białkowa niebędąca substratem typu receptorowego 1, MFR, MYD1, PTPNS1, SHPS1, SIRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3N8, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 55 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
C-terminal extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... SIRPA(140885)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3N8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa SIRPA. Celuje w epitop w obrębie 26 aminokwasów od C-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej. Może reagować krzyżowo z izoformą 3 SIRPB1.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 26 aminokwasom z C-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego SIRPA.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U-937.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło SIRPA w lizacie komórek U-937.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SIRPA w lizatach SK-MEL-28 i ludzkich PBMC.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd SIRPA z co najmniej tysiąc razy (1000X) wyższą aktywnością niż w przypadku niespecyficznego peptydu kontrolnego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SIRPA w komórkach U-937.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SIRPA w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło SIRPA w milionie ludzkich PBMC.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Fosfataza tyrozynowo-białkowa niebędąca substratem typu receptorowego 1 (UniProt: P78324; znany również jako substrat SHP 1, SHPS-1, cząsteczka podobna do Ig mózgu z motywami aktywacji opartymi na tyrozynie (Bit), członek rodziny antygenów CD172 A, receptor hamujący SHPS-1, receptor fuzji makrofagów, antygen MyD-1, Białko regulujące sygnał alfa-1 (Sirp-alfa-1), białko regulujące sygnał alfa-2 (Sirp-alfa-2), białko regulujące sygnał alfa-3 (Sirp-alfa-3), p84) jest kodowane przez gen SIRPA (znany również jako BIT, MFR, MYD1, PTPNS1, SHPS1, SIRP) (Gene ID: 140885) u człowieka. Fosfataza tyrozynowo-białkowa niebędąca substratem typu receptorowego 1 (SIRPA) jest białkiem błonowym typu I i charakteryzuje się domenami podobnymi do immunoglobulin zlokalizowanymi w regionie zewnątrzkomórkowym, pojedynczym segmentem transbłonowym i regionem cytoplazmatycznym zawierającym motywy hamujące oparte na tyrozynie immunoreceptorowej (ITIM). SIRPA jest przede wszystkim zaangażowana w negatywną regulację aktywacji komórek odpornościowych. Działa jako receptor dla CD47, białka regulującego sygnał, wyrażanego na powierzchni wielu komórek. Po połączeniu z CD47, SIRPA przekazuje sygnał, który hamuje fagocytozę przez makrofagi, odgrywając w ten sposób kluczową rolę w samorozpoznaniu i ochronie zdrowych komórek przed klirensem immunologicznym. Dodatkowo, domeny ITIM SIRPA rekrutują i aktywują fosfatazy, takie jak SHP-1 i SHP-2, które następnie modulują dalsze szlaki sygnałowe, w tym te zaangażowane w hamowanie aktywacji i proliferacji komórek. SIRPA ulega szerokiej ekspresji na komórkach układu odpornościowego, w tym makrofagach, komórkach dendrytycznych, neuronach i innych komórkach tkankowych. Zmiany w sygnalizacji SIRPA są związane z różnymi chorobami. W chorobach nowotworowych komórki często wykazują nadekspresję CD47, aby zaangażować SIRPA na komórkach odpornościowych, unikając w ten sposób fagocytozy i promując przeżycie i wzrost guza. Ponadto dysregulacja SIRPA jest związana z chorobami autoimmunologicznymi, w których upośledzona sygnalizacja może przyczyniać się do niszczenia zdrowych komórek.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)