Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2800
Sigma-Aldrich
Anti-Collectin-11 Antibody, clone 1I5-H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CL-11, CL-K1, Kolektyna - białko nerkowe 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1I5-H2
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.67 kDa
observed mol wt ~35 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... COLEC11(78989)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I5-H2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Collectin-11. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej kolektyny-11.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Collectin-11 w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Collectin-11 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Collectin-11 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd kolektyny-11 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Collectin-11 (UniProt: Q9BWP8; znany również jako Collectin kidney protein 1, CL-K1) jest kodowany przez gen COLEC11 (znany również jako UNQ596/PRO1182) (Gene ID: 78989) u człowieka. Collectin-11, dwusiarczkowe, zależne od wapnia, homotrimeryczne białko z rodziny lektyn cząsteczek rozpoznających wzór, jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka. Zawiera domenę podobną do kolagenu (aa 65-112) i domenę lektyny typu C (aa 149-265). Doniesiono również, że tworzy heteromeryczne kompleksy z Collectin Liver 1 (CL-10) w surowicy. Kolektyna-11 jest najwyraźniej wyrażana w kanalikach nerkowych przez komórki nabłonkowe. Wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe i ma zdolność do wyzwalania aktywacji dopełniacza poprzez szlak lektynowy. Odgrywa rolę we wrodzonej odporności poprzez zdolność do wiązania nieswoistych cukrów prezentowanych przez mikroorganizmy i aktywacji dopełniacza poprzez rekrutację proteazy serynowej 1 związanej z lektyną wiążącą mannan (MASP-1). Jego struktura jest podobna do innych lektyn typu C i składa się z kulistej głowy, po której następuje szyja i kolagenowy ogon. Region głowy zawiera domenę rozpoznającą węglowodany (CRD), a ogon zawiera miejsca wiązania dla MASP. Monomery kolektyny-11 tworzą strukturę tripletową, która samoczynnie łączy się, tworząc oligomery o większej sile wiązania z ligandem. Opisano dziesięć izoform kolektyny-11, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Nauser, CL., et al. (2018). Front. Immunol. 9; 2023; Hansen, S., et al (2010). J. Immunol.185(10); 6096-6104; Keshi, H., et al. (2006). Microbiol Immunol. 50(12); 1001-13).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)