Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2782
Sigma-Aldrich
Anti-Gephyrin Antibody, clone 1D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Domena E, EC:2.10.1.1, GPH, KIAA1385, MPT Mo-transferaza, Molibdopteryna molibdenotransferaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 80 kDa
observed mol wt ~95 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
amphibian, monkey, rabbit, avian
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... GPHN(10243)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889 wykrywające gefirynę. Jego celem jest epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej połowy białka.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej gefiryny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Neuro-2a.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło gefirynę w lizacie komórek Neuro-2a.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1,000-10,000 z reprezentatywnej partii wykryło Gefirynę w lizatach mózgu szczura i rekombinowanej ludzkiej Gefirynie znakowanej Myc/DDK.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seryjne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły rekombinowaną ludzką gefirynę znakowaną Myc/DDK.
Analiza testu wiązania powinowactwa: Powinowactwo wiązania tego przeciwciała do peptydu Gephyrin było co najmniej dziesięć tysięcy razy (10 000X) wyższe niż uzyskane z niespecyficznym peptydem kontrolnym.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Gefiryna (UniProt: Q9NQX3; znana również jako) jest kodowana przez gen GPHN (znany również jako) (identyfikator genu: 10243) u człowieka. Gefiryna jest wielofunkcyjnym enzymem i wielodomenowym białkiem składającym się z N-końcowej domeny G (adenylotransferaza molibdopteryny, EC:2.7.7.75), która oddziałuje z receptorami, centralnego regionu łącznika i C-końcowej domeny E (molibdopteryna molibdenotransferaza, EC:2.10.1.1), która wiąże się z mikrotubulami. Gefiryna odgrywa kluczową rolę w skupianiu i kotwiczeniu hamujących receptorów neuroprzekaźników w błonie postsynaptycznej neuronów. Jej podstawową funkcją jest skupianie i lokalizowanie receptorów glicyny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w synapsach hamujących w ośrodkowym układzie nerwowym. Oddziałuje z tymi receptorami poprzez domenę PDZ, zapewniając ich prawidłowe położenie i integralność funkcjonalną. Gefiryna ulega ekspresji głównie w mózgu i rdzeniu kręgowym, szczególnie w regionach związanych z hamującą neurotransmisją, takich jak hipokamp i móżdżek. Jej ekspresja jest kluczowa podczas rozwoju mózgu, przyczyniając się do tworzenia i dojrzewania synaps. Gefiryna może wiązać się z mikrotubulami w podzbiorze procesów neuronalnych, potencjalnie wpływając na morfologię neuronów i transport wewnątrzkomórkowy. Mutacje w genie kodującym gefirynę (GPHN) zostały powiązane z niektórymi rodzajami zaburzeń neurorozwojowych, w tym hiperekpleksją i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Hiperekpleksja, znana również jako choroba zaskoczenia, charakteryzuje się przesadną reakcją zaskoczenia, sztywnością mięśni i zwiększonym ryzykiem zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS). Mutacje te zaburzają interakcję gefiryny z receptorami, upośledzając hamujące neuroprzekaźnictwo. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)