Kluczowe dokumenty
ZRB2775
Sigma-Aldrich
Anti-CD163 Antibody, clone 1D3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko M130 receptora zmiatacza bogatego w cysteinę typu 1, CD163, Receptor zmiatający hemoglobinę
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D3, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 125.45 kDa
observed mol wt ~150 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD163(9332)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D3 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa CD163. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego CD163.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło CD163 w lizacie tkanki ludzkiej wątroby.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD163 w lizacie z ludzkiej tkanki śledziony.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD163 w wycinkach tkanki ludzkiej wątroby.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd CD163 z co najmniej dziesięciotysięczną (10 000X) przewagą nad niespecyficznym peptydem kontrolnym.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor zmiatający bogaty w cysteinę typu 1 białko M130 (UniProt: Q86VB7; znany również jako receptor zmiatający hemoglobinę, CD163) jest kodowany przez gen CD163 (znany również jako M130) (Gene ID: 9332) u człowieka. CD163 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-41), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej długą domenę zewnątrzkomórkową (aa 42-1050), domenę transbłonową (aa 1051-1071) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1072-1156). CD163 ulega ekspresji w monocytach i dojrzałych makrofagach z wysoką ekspresją obserwowaną w makrofagach szpiku kostnego, komórkach Kupffera, makrofagach płuc i makrofagach miazgi czerwonej. Jego poziom jest regulowany w górę przez mediatory przeciwzapalne i tłumiony przez mediatory prozapalne, takie jak lipopolisacharydy (LPS) i TNF. Służy jako receptor regulowany ostrą fazą, zaangażowany w klirens i endocytozę kompleksów Hb/Hp przez makrofagi i chroni tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi wywołanymi przez wolną hemoglobinę. Wiązanie kompleksu Hb/Hp z makrofagami CD163 prowadzi do szybkiej degradacji kompleksu. CD163 odgrywa również rolę w pobieraniu i recyklingu żelaza, poprzez endocytozę kompleksu Hb/Hp i późniejszy rozkład hemu. Opisano również rozpuszczalną formę CF163 (sCD163), która jest wytwarzana przez proteolityczne zrzucanie i może być indukowana przez LPS, ester forbolu i region Fc immunoglobuliny. Ta rozpuszczalna forma odgrywa rolę przeciwzapalną i jest uważana za parametr diagnostyczny do monitorowania aktywacji makrofagów w stanach zapalnych. Jej ekspresja jest wyraźnie indukowana przez mediatory przeciwzapalne, takie jak glukokortykoidy i interleukina 10. Klon MAC2-158 wiąże się z domeną SRCR 1 CD163 i rozpoznaje ponad 80% krążących monocytów z ekspresją CD14. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Zhi, Y., et al. (2017). Mol. Med. Rep. 15(5); 2931-2939; Maniecki, MB., et al. (2011). Immunology 216(8); 882-890; Morganelli, PM., and Guyre, PM. (1988). J. Immunol. 140(7); 2296-2304).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)