ZRB2754
Anti-SETD8/KMT5A Antibody, clone 5L10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
N-lysine methyltransferase KMT5A;EC: 2.1.1.43;H4-K20-HMTase KMT5A;Histone-lysine N-methyltransferase KMT5A;Lysine N-methyltransferase 5A;Lysine-specific methylase 5A;PR/SET domain-containing protein 07;PR-Set7, PR/SET07, SET domain-containing protein 8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5L10, recombinant monoclonal
opis
5L10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42.89 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KMT5A(387893)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human thyroid tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected SETD8/KMT5A in human thyroid tissue sections.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SETD8/KMT5A protein fragment with a KD of 8.0 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SETD8/KMT5A in A431, HeLa, HepG2, and NIH 3T3 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected SETD8/KMT5A in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected FLAG-tagged recombinant Human SETD8/KMT5A.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial dilution of this antibody detected recombinant Human SETD8/KMT5A.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1