Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2730
Sigma-Aldrich
Anti-FPR1 Antibody, clone 1D14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
FPR, Receptor Met-Leu-Phe, Receptor chemoatraktantów N-formylopeptydowych, Receptor fMLP, Receptor peptydu N-formylowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1D14
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38 kDa
observed mol wt ~38 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... FPR1(2357)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa receptor Met-Leu-Phe (FPR1). Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od trzeciej domeny zewnątrzkomórkowej w regionie wewnętrznym.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z trzeciej domeny zewnątrzkomórkowej w wewnętrznym regionie ludzkiego receptora Met-Leu-Phe (FPR1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki wątroby myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło FPR1 w lizacie tkanki wątroby myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło FPR1 w lizatach tkanek wątroby ludzkiej i szczurzej.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd FPR1 z KD wynoszącym 1,2 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło FPR1 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:3000 z reprezentatywnej partii wykryło FPR1 w skrawkach ludzkich tkanek migdałków.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło FPR1 w komórkach MCF-7.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor Met-Leu-Phe (UniProt: P21462; znany również jako receptor fMLP, receptor peptydu N-formylowego, FPR, receptor chemoatraktantu N-formylopeptydowego, FPR1) jest kodowany przez gen FPR1 (Gene ID: 2357) u człowieka. Receptory peptydów formylowych (FPR) należą do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) i służą jako receptory chemotaktyczne i receptory rozpoznające wzór, które rozpoznają formylowany peptyd pochodzący z bakterii i mitochondriów. Wykrywają one szeroki zakres ligandów, w tym peptydy i lipidy pochodzące od gospodarza. U ludzi opisano trzy typy FPR (FPR1, FPR2 i FPR3). FPR1 jest wieloprzepustową glikoproteiną błonową z siedmioma domenami transbłonowymi i ulega wysokiej ekspresji w neutrofilach. Wykazuje wysokie powinowactwo do peptydów N-formylo-metionylowych (fMLP), które są silnymi czynnikami chemotaktycznymi neutrofili. Wiązanie fMLP z receptorem stymuluje wewnątrzkomórkową mobilizację wapnia i uwalnianie anionów ponadtlenkowych. W odpowiedzi tej pośredniczy białko G, które aktywuje system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu i wapnia. FPR1 ulega ekspresji nie tylko w komórkach odpornościowych, ale także w komórkach nabłonka jelitowego i komórkach neuronalnych jelit i jest związany z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD). Wyższą ekspresję FPR1 obserwuje się w jelitach osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Ekspresję FPR1 obserwuje się również w komórkach nabłonka nosa, komórkach nabłonka płuc i fibroblastach płuc. Jego podstawową rolą w drogach oddechowych jest promowanie gojenia się ran lub promowanie migracji leukocytów do ligandów FPR1 generowanych po uszkodzeniu płuc. Mechanizmy zaangażowane w przetwarzanie FPR (odłączanie od białek G i internalizacja) są regulowane w różny sposób przez fosforylację w różnych miejscach w obrębie wysoce konserwowanego motywu sekwencyjnego w jego C-końcowym regionie. Sekwencja ta składa się z dwóch grup reszt serynowych i treoninowych poprzedzonych resztami kwasowymi. Wykazano, że fosforylacja któregokolwiek z tych dwóch klastrów jest wystarczająca do pośredniczenia w internalizacji, podczas gdy zakłócenie jednego klastra może całkowicie zahamować desensytyzację. Zablokowanie fosforylacji w resztach 328, 329, 331 i 332 (miejsce A) całkowicie znosi desensytyzację receptora, ale nie ma wpływu na internalizację receptora. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Jeong, YS. i Bae, Y-S. (2020). Exp. Mol. Med. 52(10); 1694-1704; Maestes, DC., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(42); 29791-29795).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)