Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
ZRB2704
Sigma-Aldrich
Anti-SPNS2 Antibody, clone 1F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko spinster homolog 2, Transporter sfingozyno-1-fosforanu SPNS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1F4
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... SPNS2(124976)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F4 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa transporter sfingozyno-1-fosforanu SPNS2. Jego celem jest epitop w obrębie 23 aminokwasów z regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego transportera sfingozyno-1-fosforanu SPNS2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki ludzkiego serca.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło SPNS2 w wycinkach tkanki ludzkiego serca.
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd SPNS2 z KD 9,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SPNS2 w komórkach ACHN.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Transporter sfingozyno-1-fosforanu SPNS2 (UniProt: Q8IVW8; znany również jako Protein spinster homolog 2, SPNS2) jest kodowany przez gen SPNS2 (Gene ID: 124976) u człowieka. SPNS2, członek dużej rodziny transporterów jonów organicznych niezależnych od ATP, jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które służy jako transporter lipidów i specyficznie pośredniczy w eksporcie sfingozyno-1-fosforanu (S1P) i sfinganino-1-fosforanu. Reguluje poziomy S1P i gradient S1P, który istnieje między wysokimi stężeniami S1P we krwi i niskimi poziomami w tkankach, które kontrolują przemieszczanie się limfocytów. Jest wymagany do wydostania się komórek T z węzłów chłonnych podczas odpowiedzi immunologicznej poprzez pośredniczenie w wydzielaniu S1P, co generuje gradient, który umożliwia aktywowanym komórkom T dostęp do limfy. Jest również niezbędny do wydostania się niedojrzałych komórek B ze szpiku kostnego. SPNS2 odgrywa również rolę w odporności wrodzonej, a zwierzęta pozbawione SPNS2 wykazują zmniejszoną odpowiedź IFN- na infekcje z powodu niezdolności komórek NK do wydostania się z węzłów chłonnych. Stwierdzono, że delecja SPNS2 upośledza humoralną odpowiedź immunologiczną na immunizację, zmniejsza wrażliwość na indukowane antygenem zapalenie dróg oddechowych i nadwrażliwość oraz osłabia nadwrażliwość kontaktową typu opóźnionego. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Chen, H., et al. (2023). Cell 186(12); 2644-2655; Spigiel, S., et al. (2019). J. Lipid Res. 60 (3); 484-489; Fang, V., et al. (2017). Nat. Immunol., 18; 15-25).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
300 µg/ml po rekonstytucji w 25 µl na fiolkę. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)